製品名
ビオラキサンチン, ≥90.0% (HPLC)
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
λ
in ethanol
UV吸収
λ: 438-442 nm Amax
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(/C=C/[C@@]12[C@](C)(O2)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@]34C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]3(O4)C)C
InChI
1S/C40H56O4/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-39-35(5,6)25-33(41)27-37(39,9)43-39)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-40-36(7,8)26-34(42)28-38(40,10)44-40/h11-24,33-34,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t33-,34-,37+,38+,39-,40-/m0/s1
InChI Key
SZCBXWMUOPQSOX-WVJDLNGLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52444-1MG-BULK:
52444-1MG:
52444-BULK:
52444-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック