由来生物
(Leuconostoc spp)
フォーム
powder
品質
low sulfate content
分子量
Mr ~40,000
組成
Sulfur Content, 8-13%
損失
≤10% loss on drying
色
white to off-white
有効pH範囲
6.0-8 (10 g/L)
溶解性
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
調製ノート
WGK
WGK 2
Jan Code
52423-VAR:
52423-BULK:
52423-25G:
52423-5G:
52423-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.