Merck
42395
Sigma-Aldrich
タンナーゼ from Aspergillus ficuum
powder, white, ≥150 U/g
別名:
タンナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Aspergillus sp. (A. ficuum)
形状
powder
比活性
≥150 U/g
不純物
25 mM potassium phosphate
250 mM NaCl
50% glycerol
white
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
タンナーゼは、植物や細菌、真菌、酵母などの生物により産生される酵素です。この酵素はまた、タンニンを豊富に含む野菜などの植物源(特に葉、果実、枝、樹皮)にも含まれます。
アプリケーション
Aspergillus ficuum由来タンナーゼは、以下の用途に使用されています:
  • 細菌分離株のタンナーゼ活性を測定するための標準として
  • タンニン酸の阻害活性がバイオフィルム形成に及ぼす効果の研究
  • ブドウの皮と種子の酵素加水分解によるプロアントシアニジン(PA)の取得
生物化学的/生理学的作用
タンナーゼは、複合タンニン、ガロタンニン、没食子酸エステルにあるエステル結合を触媒し、没食子酸を放出させます。ビールやお茶、ワイン、ジュース製造の清澄剤として、またタンニンで汚染された農業廃棄物や産業排水の処理に使用できます。
単位の定義
1 unitは、タンニン酸(最終容積3 ml)を基質として、pH 4.7、30°C、1分間で、310 nmの吸光度を1.0変化させる酵素量に相当します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
42395-VAR:
42395-BULK:
42395-1ML:
42395-5ML:
42395-250MG:
42395-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amrita Banerjee et al.
The protein journal, 31(4), 306-327 (2012-03-31)
The tannase protein sequences of 149 bacteria and 36 fungi were retrieved from NCBI database. Among them only 77 bacterial and 31 fungal tannase sequences were taken which have different amino acid compositions. These sequences were analysed for different physical
Optimization of gallic acid production from Terminalia chebula by Aspergillus niger
N. Lokeswari, K. Jaya Raju
E-Journal of Chemistry, 4, 287-293 (2007)
Chandini S Kumar et al.
Critical reviews in food science and nutrition, 53(2), 180-197 (2012-10-18)
Ready-to-drink (RTD) tea is a popular beverage in many countries. Instability due to development of haze and formation of tea cream is the common problem faced in the production of RTD black tea beverages. Thus decreaming is an important step
Prasanna D Belur et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 22(2), 199-206 (2012-03-01)
Naturally immobilized tannase (tannin acyl hydrolase, E.C. 3.1.1.20) has many advantages, as it avoids the expensive and laborious operation of isolation, purification, and immobilization, plus it is highly stable in adverse pH and temperature. However, in the case of cell-associated
S P Beena et al.
Natural product communications, 6(12), 1933-1938 (2012-02-09)
Garcinia gummi-gutta (syn. G. cambogia, G. quaesita), known to have medicinal properties, was evaluated as a substrate and inducer for tannase production by a marine Aspergillus awamori BTMFW032, under slurry state fermentation using Czapekdox-minimal medium and sea water as the