安全性情報
39890
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルカゼイン
BioReagent, suitable as Substrate for Proteolytic Enzymes
別名:
N,N-Dimethylated casein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,600
5 G
¥35,300
¥10,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,600
5 G
¥35,300
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.28
¥10,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
N,N-ジメチルカゼイン, BioReagent, for spectrophotometric det. of enzyme activity
製品種目
BioReagent
品質
for spectrophotometric det. of enzyme activity
溶解性
water: 1.0 mg/mL, clear, colorless
λ
0.1 % in H2O (TBS test)
UV吸収
λ: 340 nm Amax: ≤0.08
保管温度
2-8°C
アプリケーション
タンパク質分解酵素分析用基質。Kunitz(クニッツ)のカゼイン分解法よりもはるかに高い感度[1][2]
その他情報
販売に制約がある場合がございます。
免責事項
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
39890-VAR:
39890-1G:
39890-5G:
39890-250MG:
39890-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Kunitz
The Journal of general physiology, 30(4), 291-310 (1947-03-20)
A study has been made of the general properties of crystalline soybean trypsin inhibitor. The soy inhibitor is a stable protein of the globulin type of a molecular weight of about 24,000. Its isoelectric point is at pH 4.5. It
The action of proteolytic enzymes on N,N-dimethyl proteins. Basis for a microassay for proteolytic enzymes.
Y Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 244(3), 789-793 (1969-02-10)