Merck
39298
Sigma-Aldrich
Kollicoat® Protect
別名:
ポリビニルアルコール-ポリエチレングリコールgraft-共重合体とポリビニルアルコール(PVA)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
不純物
≤20 ppm heavy metals (verfied on random samples only)
強熱残分
≤3.0%
損失
≤5% loss on drying
pH
5.0-8.0 (15% in H2O)
粘度
150-450 mPa.s, 20 % in solution(23 °C) (RVT, SP 2/100 RPM)
エステル価
50‑115 mg KOH/g
適合性
complies for Infrared spectrum
アプリケーション
Kollicoat Protectは、色素と併用で用いられるready-to-use式の防湿バリアシステムです。Kollicoatポリマーは、徐放薬の皮膜コーティング(インテリジェント表面)としても、瞬間放出性、腸溶性、持続放出性を得るためにも、使用できます。Kollicoatポリマーは、すべての標準的なコーティング機器と併用可能であり、費用対効果が高く、機能、安定性、外観の点でも最高品質を備えています。
アナリシスノート
残留溶媒(GLC-HS)
1,4ジオキサン ≤ 380 ppm、エチレングリコール ≤ 620 ppm、酢酸ビニル ≤ 100 ppm、酢酸メチル ≤ 1000 ppm、メタノール ≤ 3000 ppm、酢酸 ≤ 15000 ppm
法的情報
Kollicoat is a registered trademark of BASF SE
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
39298-BULK:
39298-VAR:
39298-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
New insight into modified release pellets - Internal structure and drug release mechanism.
Ensslin S, Moll KP, Paulus K, Mader K.
J. Controlled Release, 128, 149-156 (2008)
Effect of water-soluble polymers on the physical stability of aqueous polymeric dispersions and their implications on the drug release from coated pellets.
Dashevsky A, Ahmed AR, et al.
Drug Devel. Ind. Pharm., 36, 152-160 (2010)
Sandra Strübing et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 66(1), 113-119 (2006-11-15)
The objective of this study was to receive detailed information on the mechanism of drug release from polyvinyl acetate (PVAc)/polyvinyl alcohol-polyethylene glycol graft copolymer (PVA-PEG) coated Propranolol HCl and Theophylline tablets. For this purpose the coating composition (PVAc/PVA-PEG: 90/10 and