This product is not pharma grade as it is of MQ Level 100 in the MClarity Program.
おすすめの製品
アッセイ
25.0-30.0% (saponification value * 0.1534)
28.5-31.5% solids basis
フォーム
dispersion
不純物
≤0.5% sulfated ash (verified on random samples only)
≤0.500% particulate matter, agglomerates
≤100 ppm residual monomer vinyl acetate
≤15000 ppm acetic acid
≤20 ppm heavy metals (verified on random samples only)
≤4.0% povidone (N content/0.126)
pH
3.0-5.5
粘度
≤100 mPa.s(20 °C, Brookfield RVT) (SP. 1, 100 PRM)
密度
1.045-1.065
SMILES記法
O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI Key
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
WGK
WGK 1
Jan Code
96329-VAR:
96329-BULK:
96329-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック