Merck
363138
Sigma-Aldrich
ポリビニルアルコール
Mw 31,000-50,000, 98-99% hydrolyzed
別名:
PVA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2CHOH-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.23
形状
powder
分子量
Mw 31,000-50,000
落球粘度
5.4-6.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(ビニルアルコール)(PVA)は、非イオン性界面活性剤として使用できるビニルに基づく水溶性ポリマーです。また、生分解性ポリマーとして使用でき、接着剤、コーティング、繊維、セラミックおよび化粧品に組み込むことも可能です。その特性には、良好な透明性、耐薬品性、堅牢性および抗静電特性などがあります。
アプリケーション
PVAは、以下のようなさまざまな用途に使用できます。
  • ナノ粒子の合成における安定剤
  • 生物医学的用途のための生分解性ポリマーナノ粒子の調製
  • バイオセンサー開発のためのグルコースオキシダーゼの固定化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
363138-BULK:
363138-25G:
363138-1KG:
363138-VAR:
363138-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C Bradac et al.
Nature nanotechnology, 5(5), 345-349 (2010-04-13)
Nitrogen-vacancy colour centres in diamond can undergo strong, spin-sensitive optical transitions under ambient conditions, which makes them attractive for applications in quantum optics, nanoscale magnetometry and biolabelling. Although nitrogen-vacancy centres have been observed in aggregated detonation nanodiamonds and milled nanodiamonds
A facile approach of light driven nanoassembly for the controlled accommodation of doxorubicin
Kollarigowda RH, et al.
Biomedical Physics & Engineering Express, 3(4), 045006-045006 (2017)
Jason Park et al.
Molecular pharmaceutics, 8(1), 143-152 (2010-10-28)
Within the immune system there is an exquisite ability to discriminate between "self" and "non-self" that is orchestrated by antigen-specific T lymphocytes. Genomic plasticity enables differentiation of naive CD4+ T lymphocytes into either regulatory cells (Treg) that express the transcription
Compostable Polymer Properties and Packaging Applications
Plastic Films in Food Packaging, 217-248 (2013)
Plastics Materials, 386-397 (1999)