Merck
348406
Sigma-Aldrich
ポリビニルアルコール
average Mw 13,000-23,000, 98% hydrolyzed
別名:
PVA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥7,530
500 G
¥20,000
1 KG
¥17,600
¥7,530
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥7,530
500 G
¥20,000
1 KG
¥17,600
About This Item
化学式:
[-CH2CHOH-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.23
¥7,530
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder or crystals
分子量
average Mw 13,000-23,000
落球粘度
3.5-4.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
溶解性
H2O: soluble
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(ビニルアルコール)(PVA)は、非イオン性界面活性剤として使用できるビニルベースの水溶性ポリマーです。また、生物分解性ポリマーとして使用でき、接着剤、コーティング、布、セラミックおよび化粧品に組み込めます。特性としては、良好な透明性、耐薬品性、強靭性および抗静電性が挙げられます。[1][2][3]
アプリケーション
PVAは次のようなさまざまな用途で使用できます。
  • チタン表面の修飾に用いるナノ粒子安定剤として。[4]
  • スーパーキャパシタに用いる電解質の調製に。[5]
  • 薄膜デバイスおよびフレキシブルエレクトロニクスに用いる炭素ナノチューブ(CNT)との複合材の形成に。[6]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
348406-25G:
348406-500G:
348406-1KG:
348406-VAR:
348406-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Plastics Materials, 386-397 (1999)
Micro-patterning of nanocomposites of polymer and carbon nanotubes
Jiang L, et al.
Microelectronic Engineering, 93(1-2), 10-14 (2012)
Compostable Polymer Properties and Packaging Applications
Plastic Films in Food Packaging, 217-248 (2013)
Surface modification of titanium surfaces through a modified oxide layer and embedded silver nanoparticles: Effect of reducing/stabilizing agents on precipitation and properties of the nanoparticles
Ferraris S, et al.
Surface and Coatings Technology, 344(6), 177-189 (2018)
Carbon nanotube nanocomposite-modified paper electrodes for supercapacitor applications
Korivi NS, et al.
Applied Nanoscience, 7(1-2), 41-45 (2017)