スキップする
3901
ペルオキシダーゼ指示薬
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
10 vials
カートの在庫状況を確認する
¥47,700
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
¥47,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7.0 (20 °C)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Sigmaの白血球パ-オキシダ-ゼ(ミエロペルオキシダ-ゼ)用キット(キット製品番号390A)に含まれます。
Other Notes
p‐フェニレンジアミン二塩酸塩とカテコ-ルを1:2の比で含みます。一般にHanker Yates 試薬と呼ばれています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
91A90A1HT1003
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
劇物
pdsc
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
3901-VAR: + 3901-10VL:4548173920610 + 3901-1VL-KC: + 3901-10VL-PW: + 3901-BULK: + 3901-1VL:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuta Enami et al.
Gastroenterology, 136(7), 2356-2364 (2009-03-24)
Hepatic inflammation occurs immediately after cells are transplanted to the liver, but the mechanisms that underlie this process are not fully defined. We examined cyclooxygenase pathways that mediate hepatic inflammation through synthesis of prostaglandins, prostacyclins, thromboxanes, and other prostanoids following
Lilianne Barbar et al.
Neuron, 107(3), 436-453 (2020-06-03)
New methods for investigating human astrocytes are urgently needed, given their critical role in the central nervous system. Here we show that CD49f is a novel marker for human astrocytes, expressed in fetal and adult brains from healthy and diseased
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
3901-10VL04061838202895
3901-1VL04061834202226