Merck
903C
Sigma-Aldrich
TRIZMAL™ 6.3 Buffer Concentrate
pH 6.3(concentrate), 0.2 M
別名:
トリズマ®マレイン酸塩バッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.47
形状
solution
品質水準
シェルフライフ
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
含みます
(Chloroform added as preservative)
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
0.2 M
pH
6.3(concentrate)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ナフト-ルAS‐Dクロロ酢酸キット(製品番号90C2)用です。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
903C-VAR:
903C-50ML-KC:
903C-BULK:
903C-50ML:
試験成績書(COA)