Merck
358657
Sigma-Aldrich
3-マレイミドプロピオン酸N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
99%
別名:
N-(3-マレイミドプロピオニルオキシ)スクシンイミド, N-スクシンイミジル3-マレイミドプロピオナート, N-マレオイル-β-アラニン N′-ヒドロキシスクシンイミドエステル, N-マレオイル-β-アラニン N-ヒドロキシスクシンイミドエステル, BMPS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥25,100
¥25,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥25,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10N2O6
CAS番号:
分子量:
266.21
Beilstein:
1492578
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥25,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: linker
mp
168-170 °C (lit.)
官能基
NHS ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CCC(N1OC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H10N2O6/c14-7-1-2-8(15)12(7)6-5-11(18)19-13-9(16)3-4-10(13)17/h1-2H,3-6H2
InChI Key
JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
358657-25MG:
358657-5MG:
358657-BULK:
358657-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomoharu Takeuchi et al.
Carbohydrate research, 412, 50-55 (2015-05-31)
Galactoseβ1-4fucose (Galβ1-4Fuc) is a unique disaccharide unit that has been found only in the N-glycans of protostomia. We demonstrated that this unit has a role as an endogenous ligand for Caenorhabditis elegans galectins. This unit is also recognized by fungal
Tao Zou et al.
Journal of biotechnology, 214, 147-155 (2015-10-04)
We prepared and characterized polymersomes functionalized with nanobodies (VHHs) on the basis of biocompatible, biodegradable and FDA-approved poly(ethylene glycol)-block-poly(ϵ-caprolactone) (PEG-b-PCL). Fluorescein isothiocyanate (FITC) and N-beta-maleimidopropyl-oxysuccinimide ester were allowed reacting with H2N-PEG-b-PCL to produce FITC and maleimide (Mal) functionalized copolymers, Mal-PEG-b-PCL