568600
6-マレイミドヘキサン酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
98%
別名:
6-マレイミドカプロン酸 N-スクシンイミジルエステル, N-(ε-マレイミドカプロイルオキシ)スクシンイミド, N-スクシンイミジル 6-マレイミドカプロアート, EMCS
サイズを選択してください
アッセイ
98%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
70-73 °C (lit.)
官能基
NHS ester
imide
maleimide
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)CCCCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-10-5-6-11(18)15(10)9-3-1-2-4-14(21)22-16-12(19)7-8-13(16)20/h5-6H,1-4,7-9H2
InChI Key
VLARLSIGSPVYHX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Synthesis of maleimide-activated carbohydrates for site-specific glycosylation of cysteine-containing peptides and proteins via maleimide-thiol ligation reaction.[1]
- Synthesis of a glucuronide prodrug of doxorubicin bearing a maleimide side chain as an antitumor agent.[2]
- Cross-linking oligonucleotides with the amino groups on the substrate to fabricate DNA microarrays.[3]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
568600-BULK:
568600-VAR:
568600-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック