Merck
16328
Sigma-Aldrich
O-[2-(Boc-アミノ)エチル]-O'-(2-マレイミドエチル)エチレングリコール
≥96.0% (HPLC)
別名:
tert-ブチル{2-{2-[2-(2,5-ジオキソ-2,5-ジヒドロ-1H-ピロール-1-イル)エトキシ]エトキシ}エチル}カルバミン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥278,000
¥278,000
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥278,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24N2O6
CAS番号:
分子量:
328.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥278,000
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-15(2,3)23-14(20)16-6-8-21-10-11-22-9-7-17-12(18)4-5-13(17)19/h4-5H,6-11H2,1-3H3,(H,16,20)
InChI Key
ANPNLGYUZZQPEV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
16328-BULK:
16328-1G:
16328-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)