Merck
774898
Sigma-Aldrich
7-Dehydrocholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
(3β)-Cholesta-5,7-dien-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27D7H37O
CAS番号:
分子量:
391.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+7
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC=C3[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([C@H](C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[H]
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
InChI Key
UCTLRSWJYQTBFZ-UDEPUTHCSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2