安全性情報
700118P
Avanti
ザイモステノール
powder
別名:
111112
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥108,000
¥108,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥108,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O
CAS番号:
分子量:
386.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥108,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700118P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 700118P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1C[C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC2)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-21,23-24,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
QETLKNDKQOXZRP-XTGBIJOFSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Δ8,7-ステロールイソメラーゼ(EBP)の基質として機能します。[1]ザイモステノールは、24,25-ジヒドロラノステロール(24,25-DHL)の脱メチル化生成物です。[2]
アプリケーション
ザイモステノールは、その蓄積とそのΔ8,7-ステロールイソメラーゼ(EBP)に及ぼす阻害作用の研究に使用されています。[1]
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(700118P-1 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
700118P-BULK:
700118P-1MG:
700118P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diverse Chemical Scaffolds Enhance Oligodendrocyte Formation by Inhibiting CYP51, TM7SF2, or EBP
Allimuthu D, et al.
Cell Chemical Biology (2019)
Insig-mediated degradation of HMG CoA reductase stimulated by lanosterol, an intermediate in the synthesis of cholesterol
Song BL, et al.
Cell Metabolism, 1(3), 179-189 (2005)