Merck
30120
Sigma-Aldrich
L-システイン 塩酸塩
L-Cysteine hydrochloride
≥99.0% (RT)
別名:
L-Cysteine hydrochloride (1:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥12,500
50 G
¥26,800
250 G
¥59,600
¥12,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥12,500
50 G
¥26,800
250 G
¥59,600
About This Item
化学式:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl
CAS番号:
分子量:
157.62
Beilstein:
3560277
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥12,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
L-システイン 塩酸塩, anhydrous, ≥99.0% (RT)
アッセイ
≥99.0% (RT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +6.4±0.3°, c = 5% in 5 M HCl
不純物
≤0.5% foreign amino acids
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤1.0% loss on drying
white
mp
174.1-174.7 °C
溶解性
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI Key
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 薬物送達システム:ある研究では、心血管系薬剤であるカルベジロールの送達効率を高めるために混合ミセルの処方に L-システイン塩酸塩を使用し、医薬化合物の溶解度と生物学的利用能の改善におけるその有用性を示しました(Öztürk et al., 2022)。
生物化学的/生理学的作用
NMDAグルタミン酸作動性レセプタ-のアゴニストで、高濃度ではAMPAグルタミン酸作動性レセプタ-のアゴニストでもあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
30120-VAR:
30120-50G:
30120-10G:
30120-250G:
30120-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Omicron BQ.1.1 and XBB.1 unprecedentedly escape broadly neutralizing antibodies elicited by prototype vaccination.
Ju, et al.
Cell Reports, 42, 112532-112532 (2023)
Michela Miani et al.
Cell metabolism, 28(4), 557-572 (2018-07-19)
The gut microbiota is essential for the normal function of the gut immune system, and microbiota alterations are associated with autoimmune disorders. However, how the gut microbiota prevents autoimmunity in distant organs remains poorly defined. Here we reveal that gut
Orit Redy-Keisar et al.
Nature protocols, 9(1), 27-36 (2013-12-07)
This protocol describes the synthesis of modular turn-ON QCy7-based probes for the detection of biologically relevant analytes, such as hydrogen peroxide, ubiquitous sulfhydryl and β-galactosidase. The probes presented herein are prepared through a simple procedure that involves the preliminary alkylation
Kathleen R Stewart-Morgan et al.
Nature cell biology, 25(1), 183-193 (2023-01-13)
DNA methylation is a critical epigenetic mark in mammalian cells. Many aspects of DNA methylation maintenance have been characterized; however, the exact kinetics of post-replicative methylation maintenance remain a subject of debate. Here we develop isolation of DNA by 5-ethynyl-deoxyuridine
Laura Glorieux et al.
International journal of molecular sciences, 24(12) (2023-06-28)
The pancreas is a complex organ consisting of differentiated cells and extracellular matrix (ECM) organized adequately to enable its endocrine and exocrine functions. Although much is known about the intrinsic factors that control pancreas development, very few studies have focused
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. PAKISTAN
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星4/5個です。
    chemical website
    nice and fast with most of complete details. should have attached sample coa. should clear materal shelf life.
    Googleで翻訳する