Merck
16555
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル α-D-ガラクトピラノシド
≥98.0% (HPLC), powder or crystals
別名:
X-α-Gal
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥13,600
100 MG
¥39,600
¥13,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥13,600
100 MG
¥39,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15BrClNO6
CAS番号:
分子量:
408.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥13,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル α-D-ガラクトピラノシド, ≥98.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]/D 135.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI Key
OPIFSICVWOWJMJ-YGEXGZRRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルα-D-ガラクトピラノシドは、α-ガラクトシダーゼの基質として適しています。以下の用途で使用されてきました:
  • 酵母ツーハイブリッドスクリーニング[1]
  • α-ガラクトシダーゼ陽性の酵母株の識別[2]
  • 酵母におけるメリビアーゼ活性の測定とSaccharomyces cerevisiae(出芽酵母)A241 × Saccharomyces uvarum(ビール酵母)C995ハイブリッドの特定[3]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
16555-25MG:
16555-BULK:
16555-VAR:
16555-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tubb, R.S. and Liljestrom, P.L.
Journal of the Institute of Brewing, 92, 588-588 (1986)
A novel reporter gene MEL1 for the yeast two-hybrid system.
S Aho et al.
Analytical biochemistry, 253(2), 270-272 (1997-12-31)
A Unique Saccharomyces cerevisiae ? Saccharomyces uvarum Hybrid Isolated From Norwegian Farmhouse Beer: Characterization and Reconstruction
Krogerus K, et al.
Frontiers in Microbiology, 9 (2018)
Jiaojie Li et al.
Cells, 8(12) (2019-11-28)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) caused by mutation of superoxide dismutase 1 (SOD1), affects various cellular processes and results in the death of motor neurons with fatal defects. Currently, several neurological disorders associated with DNA damage are known to directly induce
Florence Teulé et al.
Nature protocols, 4(3), 341-355 (2009-02-21)
The extreme strength and elasticity of spider silks originate from the modular nature of their repetitive proteins. To exploit such materials and mimic spider silks, comprehensive strategies to produce and spin recombinant fibrous proteins are necessary. This protocol describes silk