グレード
for molecular biology
製品種目
BioUltra
形状
liquid
品質
2x concentrate
組成
BES, 10.7 g/L
NaCl, 16.0 g/L
Na2HPO4, 0.27 g/L
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
屈折率
n20/D 1.338
pH
7.1 (25 °C)
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.07
λ: 280 nm Amax: 0.02
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
アプリケーション
構成
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
14280-100ML:
14280-BULK:
14280-VAR:
試験成績書(COA)