製品141-500Aは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
フォーム
liquid
品質水準
シェルフライフ
6 mo.
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
保管条件
protect from light
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
All-in-one, ready-to-use growth medium for cell culture of primary keratinocytes, adult
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)