Merck
BR28205
BRAND® cotton roving
degreases cotton wool, density - Approx 1.3g per m
別名:
BLAUBRAND®, ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥29,690
¥29,690
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥29,690
About This Item
UNSPSCコード:
42141501
NACRES:
NB.04
¥29,690
Check Cart for Availability
特徴
degreases cotton wool
メーカー/製品名
BRAND 28205
関連するカテゴリー
詳細
Cotton plugs may prolong delivery time and may therefore influence the accuracy of measurement. In tests using pipettes that have had cotton plugs inserted by a cotton plugging machine, the results were within the indicated error limits.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)