Merck
137269
SAFC
ビス-トリスプロパン
EMPROVE® EVOLVE
医薬品製造
別名:
1,3-ビス[トリス(ヒドロキシメチル)メチルアミノ]プロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
CAS番号:
分子量:
282.33
Beilstein:
1786109
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161705
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
pH
6.3-9.5
有効pH範囲
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
pKa 
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
164-165 °C (lit.)
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
InChI Key
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Bis Tris Propane is a unique biological buffer also referred to as a “Universal” buffer, which means the buffer capacity covers a wide range. Bis Tris Propane has two pKas of 6.3 and 9.5, which expands the buffering range from 5.0-10.5-making this a versatile buffer for biological systems. Bis Tris Propane is considered to be non-toxic to culture cell lines and provides high-solution clarity.A review of DNA polymerase techniques lists bis tris propane as a suitable buffer for PCR methods as a universal buffer pH gradient is employed.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1372699999:
1372690000:
1372690100-KC:
1372690003:
1372699010:
1372690100:
1372691000:
1372695000:
試験成績書(COA)