由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
アッセイ
98.5-101.0% dry basis
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin and microbial, tested
mp
233-235 °C (lit)
233-235 °C (lit.)
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI Key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
1372510100:
1372510003:
1372510000:
1372519010:
1372519999:
1372510100-KC:
1372511000:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)