Merck
0712410
Sigma-Aldrich
Chlorameisensäure-2-(2-nitrophenyl)-propylester
~95% chlorine basis
別名:
NPPOC chlorid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10ClNO4
分子量:
243.64
Beilstein:
7642748
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.03
アッセイ
~95% chlorine basis
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(COC(Cl)=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-7(6-16-10(11)13)8-4-2-3-5-9(8)12(14)15/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI Key
LRWLGGPRIFYAPO-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Reagent for the introduction of the photolabile NPPOC protective group
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
0712410-VAR:
0712410-5G:
0712410-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Beier et al.
Nucleic acids research, 28(4), E11-E11 (2000-01-29)
For DNA chip analyses, oligonucleotide quality has immense consequences for accuracy, sensitivity and dynamic range. The quality of chips produced by photolithographic in situ synthesis depends critically on the efficiency of photo-deprotection. By means of base-assisted enhancement of this process
W. Pfleiderer et al.
Tetrahedron Letters, 53, 4247-4247 (1997)