Merck
01912
Sigma-Aldrich
N-アセチル-D-スフィンゴシン
≥98.0% (TLC)
別名:
(2S,3R,4E)-2-(アセチルアミノ)-4-オクタデセン-1,3-ジオール, N-アセトイル-D-エリスロ-スフィンゴシン, C2 セラミド (d18:1/2:0), C2セラミド, アセチルセラミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥31,400
250 MG
¥110,000
¥31,400
3 left in stock詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥31,400
250 MG
¥110,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H39NO3
分子量:
341.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
¥31,400
3 left in stock詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
脂質タイプ
sphingolipids
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)NC(C)=O
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)NC(C)=O
InChI
1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m1/s1
InChI Key
BLTCBVOJNNKFKC-HEQKZDDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
生物学的な活性を有する細胞透過性のセラミドです。細胞の分化やアポト-シスを誘導するとともに、プロテインホスファタ-ゼを活性化することがわかっています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
01912-250MG:
01912-BULK:
01912-VAR:
01912-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gokhan Kus et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 51(10), 1056-1063 (2015-07-15)
Ceramidases are key enzymes that decrease ceramide levels in cells. A reduction in ceramide concentration impairs ceramide signalling, and results in apoptosis resistance in cancer cells. This study investigates the potential for ceranib-2, a novel ceramidase inhibitor, to affect the
Wei Wang et al.
PloS one, 10(4), e0119005-e0119005 (2015-04-24)
Conjugated linoleic acid (CLA) reduces adiposity in human and mouse adipocytes. This outcome is achieved through a variety of biological responses including increased energy expenditure and fatty acid oxidation, increased inflammation, repression of fatty acid biosynthesis, attenuated glucose transport, and