Merck
P4494
Supelco
水酸化カリウム 溶液
8.0 M KOH (8.0N), volumetric solution suitable for titration
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOH
CAS番号:
分子量:
56.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
濃度:
8.0 M KOH (8.0N)
製品名
水酸化カリウム 溶液, volumetric, 8.0 M KOH (8.0N)
品質
volumetric
品質水準
濃度
8.0 M KOH (8.0N)
SMILES記法
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 水酸化カリウムによる修飾が多孔質半 IPN ハイドロゲルの特性に与える影響と栽培への応用。: この研究では、特に栽培用途において、水酸化カリウム修飾が多孔質半相互浸透ポリマーネットワーク(IPN)ハイドロゲルの特性をどのように強化するかを調査します。これらの修飾により、ハイドロゲル′の機械的強度と保水能力が向上し、農業用途での実行可能な選択肢となります。(Tuan et al., 2024)。
  • 有機都市廃棄物からのバイオ吸着剤の特性評価。: この研究では、水酸化カリウムで処理した有機都市廃棄物から得られるバイオ吸着剤の調製と特性評価を調査します。これらのバイオ吸着剤は、汚染物質に対する吸着能力が向上しており、環境浄化用途の可能性を示しています。(Sołtysik et al., 2024)。
  • イオン液体グラフトキトサン/ポリビニルアルコール/第四級アンモニウム官能化シリカに基づく、高分子電解質膜燃料電池用の堅牢なアニオン交換膜。: この記事では、水酸化カリウム処理された材料を使用した耐久性のあるアニオン交換膜の開発について説明します。これらの膜の強化された安定性と導電性は、高分子電解質膜燃料電池の性能を向上させるために不可欠です。(Jang et al., 2024)。
  • [さまざまな料理のコレステロール測定方法の最適化と応用]。: 中国語で書かれたこの研究は、水酸化カリウム溶液を使用してさまざまな料理のコレステロールレベルを測定する方法の最適化に焦点を当てており、分析プロセスの精度と効率が向上します。(Chen et al., 2023)。
  • 全体的な水分解のための高効率硫黄ドープ Ni(3)Fe 電極触媒: 迅速な合成、メカニズム、持続可能なエネルギーによる駆動。: この論文では、硫黄ドープニッケル鉄電極触媒の迅速な合成における水酸化カリウムの使用について検討しています。これらの電極触媒は、持続可能なエネルギー源によって駆動される水分解において高い効率を示し、再生可能エネルギー技術に大きな進歩をもたらします。(Xu et al., 2024)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P4494-VAR:
P4494-CH:
P4494-50ML:4548173206691
P4494-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Khatereh Bahrpaima et al.
Biomolecules, 9(8) (2019-08-23)
In this work, 1-carboxypropyled (1-CPRLS) and 5-carboxypentyled lignosulfonates (5-CPELS) were synthesized using 2-chlorobutanoic acid and 6-chlorohexanoic acid as carboxylate group donors via SN1 and SN2 mechanisms, respectively. 1-Carboxypropyl and 5-carboxypentyl lignosulfonates with the charge densities of -3.45 and -2.94 meq
Andreu Fabregat et al.
Steroids, 78(3), 327-336 (2012-12-25)
The occurrence of several polyunsaturated testosterone related compounds (including 4,6-androstadien-3,17-dione and 4,6-androstadien-17β-ol-3-one) in urine after alkaline treatment of the sample has been recently reported. Although several experiments seem to indicate that they are testosterone metabolites, their origin is still unknown.
Hui Boon Teh et al.
Journal of chromatography. A, 1383, 112-120 (2015-02-05)
A new, highly sensitive and reliable two-dimensional matrix elimination ion chromatography (IC) method was developed for simultaneous detection of bromate, chlorite and five haloacetic acids. This method combined the conventional IC in first dimension with capillary IC in the second
Eduardo J M Paiva et al.
Ultrasonics sonochemistry, 20(3), 833-838 (2012-12-05)
Ethyl esters of babassu oil were synthesized by alkaline catalysis to make the green production of biodiesel feasible with simple methods and available technology. Babassu oil is a transparent, light yellow oil extracted from the seeds of the babassu palm
Heng-guo Wang et al.
ChemSusChem, 6(1), 56-60 (2012-12-12)
Between the sheets: Sodium-ion batteries are an attractive, low-cost alternative to lithium-ion batteries. Nitrogen-doped porous carbon sheets are prepared by chemical activation of polypyrrole-functionalized graphene sheets. When using the sheets as anode material in sodium-ion batteries, their unique compositional and