Merck
P5271
Sigma-Aldrich
二クロム酸カリウム
ReagentPlus®, ≥99.5%
別名:
重クロム酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2Cr2O7
CAS番号:
分子量:
294.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.5%
形状
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
pH
3.6 (100 g/L)
mp
398 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI Key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
重クロム酸カリウムは以下の用途で酸化剤として使用できます:
  • アルコールからアルデヒドへの酸化。
  • ポリアクリロニトリルフィルムとポリアニリンのグラフト重合。.
  • 酸化ナノセルロースの合成。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
重クロム酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5271-25G:4548173206905
P5271-500G:4548173206929
P5271-2KG:4548173206912
P5271-VAR:
P5271-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Surface modification of polyacrylonitrile film by anchoring conductive polyaniline and determination of uricase adsorption capacity and activity
Bayramouglu G, et al.
Applied Surface Science, 256, 6710-6716 (2010)
Sofia Abassi et al.
Environmental toxicology, 34(9), 1013-1024 (2019-05-17)
The freshwater green algae Closterium ehrenbergii has been considered as a model for eco-toxicological assessment in aquatic systems. Heat shock proteins (HSPs) are a class of highly conserved proteins produced in all living organisms, which participate in environmental stress responses.
Kyra T Newmaster et al.
Nature communications, 11(1), 1885-1885 (2020-04-22)
The oxytocin receptor (OTR) plays critical roles in social behavior development. Despite its significance, brain-wide quantitative understanding of OTR expression remains limited in postnatally developing brains. Here, we develop postnatal 3D template brains to register whole brain images with cellular
Katlijn Vints et al.
Scientific reports, 9(1), 130-130 (2019-01-16)
Analysis of neuronal arborization and connections is a powerful tool in fundamental and clinical neuroscience. Changes in neuronal morphology are central to brain development and plasticity and are associated with numerous diseases. Golgi staining is a classical technique based on
Fu-Jun Liu et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 110(2), 307-318 (2009-06-03)
Werner syndrome is a premature aging disorder characterized by cancer predisposition that is caused by loss of the Werner syndrome protein (WRN) helicase/exonuclease DNA repair protein. Hexavalent chromium is an environmental carcinogen and genotoxicant that is associated with respiratory cancers