Merck
1.04660
Supelco
UV-VIS Standard 1a: Potassium dichromate solution (600 mg/l)
according to Ph. Eur. absorbance at 430nm, Certipur®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
according to Ph. Eur. absorbance at 430nm
製品種目
Certipur®
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
アプリケーション
environmental
pharmaceutical
フォーマット
mixture
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
Easily meet your UV-VIS performance check requirements with an all-in-one qualification kit
for the absorbance at 430 nm according to Ph Eur Certipur®
アプリケーション
For additional information, please click Instructions for Use
特徴および利点
  • It is a solution of potassium dichromate in sulfuric acid
  • Traceability to standard reference material from the National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • Includes a certificate of analysis (CoA)
  • Reliable and reproducible results
包装
Each package includes 2x10 mL potassium dichromate solution and 6x10 mL sulfuric acid solution (used for baseline correction).
Each package will provide enough material for two complete instrument qualifications: including cell conditioning, baseline correction, standard measurement and baseline verification.
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3