詳細
モリブデン酸ナトリウム二水和物(SMD)はモリブデン酸二ナトリウム塩です。斜方晶系空間群Pbcaにおいて結晶化します。鳥類のコリンウズラに対するSMDの毒性効果が調べられています。6082鍛造用アルミニウム合金の腐食を阻害する能力は、クロロスルホン酸のNaCl溶液中で調べられています。
アプリケーション
モリブデン酸ナトリウム二水和物は、ウエスタンブロット分析においてホスファターゼ阻害剤の1つとして使用されてきました。
以下の調製で使用される可能性があります:
以下の調製で使用される可能性があります:
- マイクロ波条件下におけるスペースシャトルのような形のモリブデン酸バリウム(BaMoO4)の微小構造
- ニッケル-モリブデン-亜鉛(NiMoZn)電極
- マイクロ波条件下におけるEu3+をドープしたモリブデン酸鉛(PbMoO4)ナノ結晶(NC)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M1003-1KG:4548173949918
M1003-500G:4548173949925
2540103:
M1003-100G:4548173949901
M1003-VAR:
M1003-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Photoelectrochemical water splitting in an organic artificial leaf.
Journal of Material Chemistry A, 3(47), 23936-23945 (2015)
Photoluminescence and photocatalytic activity of monodispersed colloidal ?ligand free Ln3+-doped PbMoO4 nanocrystals?.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(57), 45611-45617 (2015)
Oncology letters, 9(1), 136-142 (2014-12-02)
CKD-602 (7-[2-(N-isopropylamino) ethyl]-(20S)-camptothecin, belotecan) is a synthetic water-soluble camptothecin derivative and topoisomerase I inhibitor that has been shown to exert a clinical anticancer effect on various types of tumor. In the present study, the anticancer effects of CKD-602 on the
Microwave-assisted synthesis, characterization and photoluminescence of shuttle-like BaMoO4 microstructure.
Materials Science-Poland, 33(3), 537-540 (2015)
Corrosion and wear of 6082 aluminum alloy.
Tribology International, 42(6), 886-889 (2009)