Merck
71640
Sigma-Aldrich
リン酸ナトリウム 二塩基性
puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥99.0% (T)
別名:
sec-リン酸ナトリウム, リン酸二ナトリウム, リン酸水素ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥8,870
1 KG
¥28,200
5 KG
¥151,000
¥8,870
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥8,870
1 KG
¥28,200
5 KG
¥151,000
About This Item
化学式:
Na2HPO4
CAS番号:
分子量:
141.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38070211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥8,870
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
powder (or crystals)
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
損失
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
リン酸ナトリウムは、分子生物学、生化学、およびクロマトグラフィー研究で広く使用されている緩衝液です。以下の3つの形態で存在します:一塩基(NaH2PO4)、二塩基(Na2HPO4)、および三塩基(Na3PO4)。中性のリン酸ナトリウム緩衝液を構成するために、通常、さまざまな比率の一塩基および二塩基の形態が使用されます。
リン酸二ナトリウムはリン酸のナトリウム塩です。吸湿性が高い水溶性化合物であり、テクスチャライザー、乳化剤および緩衝剤として使用されます。水軟化剤、洗浄剤、ボイラーの処理工程における試薬としても使用できます。
アプリケーション
リン酸二ナトリウムは以下の用途に使用できます:
  • 無溶媒条件下で芳香族アルデヒド、マロノニトリル、およびα-またはβ-ナフトールを反応させて2-アミノクロムを合成するための効率的かつ低コストの触媒として。
  • パラジウムを触媒、オキソンを酸化剤として使用して、トリメチルシリルエノールエーテルから環状、非環状エノンおよびα, β-不飽和アルデヒドを合成する際の緩衝剤として。
  • アルデヒド、マロノニトリル、および4-ヒドロキシクマリンから3,4-ジヒドロピラノ[3,2-c]クロメンを合成する際の効率的な触媒として。
  • 陰イオン界面活性剤SDS(ドデシル硫酸ナトリウム)を用いた沈殿法によるヒドロキシアパタイトの合成におけるリン酸を含むリン前駆体として。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
71640-5KG:
71640-1KG:
71640-250G:
71640-BULK:
71640-6X1KG:
71640-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y C Chang et al.
Molecular and cellular biology, 14(7), 4912-4919 (1994-07-01)
Capsule formation plays a significant role in the pathogenicity of Cryptococcus neoformans. To study the molecular basis of capsule synthesis, the capsule-deficient phenotype of a mutant strain was complemented by transformation. A plasmid rescued from the resulting Cap+ transformant complemented
In vitro Studies: Inhibition of Nevirapine Metabolism by Nortriptyline in Hepatic Microsomes.
Usach I and PerisJE.
Bio-protocol, 5(19) (2015)
What is hemoglobin A1c? An analysis of glycated hemoglobins by electrospray ionization mass spectrometry.
Peterson KP, et al.
Clinical Chemistry, 44(9), 1951-1958 (1998)
Levon Manukyan et al.
Biomedicines, 8(4) (2020-04-01)
Coagulation Factor IX-rich protrhombin complex concentrate (FIX-PCC) is a therapeutic biologic product that consists of a mixture of several human plasma-derived proteins, useful for treating hemophilia B. Due to its complex composition, FIX-PCC is very challenging to bioprocess through virus
Kaisorn L Chaichana et al.
Journal of neuroscience methods, 180(1), 116-125 (2009-05-12)
The discoveries of neural (NSCs) and brain tumor stem cells (BTSCs) in the adult human brain and in brain tumors, respectively, have led to a new era in neuroscience research. These cells represent novel approaches to studying normal phenomena such
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf