グレード
reagent grade
アッセイ
≥97%
形状
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: mercury
密度
4.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Hg+].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.NO3.H2O/c;2-1(3)4;/h;;1H2/q+1;-1;
InChI Key
UPCSQZXLTBTBCU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
680265-50G-LBL:
680265-50G:4548173240145
680265-250G-PW:
680265-VAR:
680265-BULK:
680265-50G-PW:
680265-250G:4548173240138