Merck
63062
Sigma-Aldrich
炭酸マグネシウム 塩基性
purum p.a., heavy, ≥40% (MgO)
別名:
マグネシウムヒドロキシドカルボナート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥10,600
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥10,600
About This Item
化学式:
MgCO3
CAS番号:
分子量:
84.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171508
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
purum p.a.
フォーム
powder
濃度
≥40% (MgO)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤6000 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤1000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI Key
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Magnesium carbonate basic (Magnesium hydroxy carbonate) is a magnesium salt. It has been synthesized by reacting magnesium hydroxide and carbon dioxide.[1]
アプリケーション
Magnesium carbonate basic may be employed for the isolation of carotenoids from grapes during the quantification of carotenoids in grapes by reversed-phase C30 (RP-30) HPLC-DAD-MS (ESI+) (High-performance liquid chromatography-diode array detection-mass spectrometry with electrospray ionization) analysis.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
63062-1KG:
63062-VAR:
63062-VAR-D:
63062-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of a magnesium hydroxy carbonate from magnesium hydroxide.
Botha A and Strydom CA.
Hydrometallurgy, 62(1), 175-183 (2001)
Pasquale Crupi et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 45(9), 971-980 (2010-09-04)
Carotenoids are uniquely functional polyene pigments ubiquitous in nature; aside from being responsible for the color of a wide variety of vegetables, interest is being focused on food carotenoids due to their likely health benefits. From analytical point of view