Merck
239216
Sigma-Aldrich
炭酸カルシウム
Calcium carbonate
ACS reagent, ≥99.0%, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,150
500 G
¥10,600
1 KG
¥29,500
2.5 KG
¥45,800
¥7,150
出荷可能日2025年4月08日詳細
吸湿を防ぐ試薬ボトル「Redi-Dri™™」シリーズのACS グレード品もご用意しております。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,150
500 G
¥10,600
1 KG
¥29,500
2.5 KG
¥45,800
About This Item
化学式:
CaCO3
CAS番号:
分子量:
100.09
Beilstein:
8008338
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥7,150
出荷可能日2025年4月08日詳細
吸湿を防ぐ試薬ボトル「Redi-Dri™™」シリーズのACS グレード品もご用意しております。
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
不純物
≤0.002 meq/g water-soluble titr. base
≤0.005% oxidizers
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insol. dil. HCl
pH
8
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.0015%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ba: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.02%
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.1%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES記法
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
CaCO3は、石灰石、大理石、チョークの主成分として天然に存在します。溶解した水酸化カルシウムと二酸化炭素から沈殿させることによって調製できます。
アプリケーション
炭酸カルシウムは、以下で触媒として使用できるPd/CaCO3を調製するための前駆体として使用できます:
  • 鈴木-宮浦クロスカップリング反応。
  • ビフェニルを合成するための、ハロゲン化アリールとトリブチルフェニルスズとの間の配位子を含まないスティルクロスカップリング反応。
置換オレフィンを合成するための、フッ素化ハロアリールとオレフィンのPd触媒による位置選択的ヘック反応における塩基としても使用できます。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
239216-1KG:
239216-BULK:
239216-500G:
239216-6X500G:
239216-VAR:
239216-12KG:
239216-2.5KG:
239216-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michał M Kłosowski et al.
Acta biomaterialia, 20, 129-139 (2015-04-08)
To devise new strategies to treat bone disease in an ageing society, a more detailed characterisation of the process by which bone mineralises is needed. In vitro studies have suggested that carbonated mineral might be a precursor for deposition of
Robert J Friederichs et al.
Journal of the Royal Society, Interface, 12(108), 20150190-20150190 (2015-06-05)
Experimental chemistry and atomic modelling studies were performed here to investigate a novel ionic co-substitution in hydroxyapatite (HA). Zinc, silicate co-substituted HA (ZnSiHA) remained phase pure after heating to 1100 °C with Zn and Si amounts of 0.6 wt% and
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 162-162 (1994)
Denis Gebauer et al.
Nanoscale, 3(9), 3563-3566 (2011-08-19)
Nanocellulose hybrids are promising candidates for biodegradable multifunctional materials. Hybrids of nanocrystalline cellulose (NCC) and amorphous calcium carbonate (ACC) nanoparticles were obtained through a facile chemical approach over a wide range of compositions. Controlling the interactions between NCC and ACC
Jane A Cauley et al.
Journal of women's health (2002), 22(11), 915-929 (2013-10-18)
Clinical outcomes of the Women's Health Initiative (WHI) calcium plus vitamin D supplementation trial have been reported during 7.0 years of active intervention. We now report outcomes 4.9 years after the intervention stopped and cumulative findings. Postmenopausal women (N=36,282) were
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Yale University, New Haven, CT
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    Trusted quality products and the best prices.
    Sigma is the go to source. They have a great selection and competitive pricing.
    Googleで翻訳する