Merck
1374226
USP
炭酸マグネシウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
炭酸マグネシウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥58,320
¥58,320
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥58,320
About This Item
化学式:
MgCO3 · x H2O
CAS番号:
分子量:
84.31 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥58,320
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
magnesium carbonate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.[Mg++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-2
InChI Key
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Magnesium carbonate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Calcium Citrate
  • Alumina and Magnesium Trisilicate Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1374226-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)