Merck
55460
Sigma-Aldrich
ヒドロキシルアミン 塩酸塩
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
別名:
ヒドロキシルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥12,900
500 G
¥24,200
1 KG
¥38,400
¥12,900
出荷予定日2025年5月27日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥12,900
500 G
¥24,200
1 KG
¥38,400
About This Item
化学式:
NH2OH · HCl
CAS番号:
分子量:
69.49
Beilstein:
3539763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
¥12,900
出荷予定日2025年5月27日
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
蒸気圧
0.001 hPa ( 50 °C)
アッセイ
≥99.0% (RT)
フォーム
powder or crystals
テクニック
inhibition assay: suitable
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
pH
2.5-3.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
密度
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES記法
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
InChI Key
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hydroxylamine hydrochloride (Hydroxylammonium chloride) is the hydrochloride salt of hydroxylamine. It participates in the synthesis of 1,2,4-oxadiazoles.[1]
アプリケーション
  • Mass Spectrometry-Based Atlas of Extracellular Matrix Proteins across 25 Mouse Organs.: This study utilized hydroxylamine hydrochloride in mass spectrometry to analyze the extracellular matrix proteins in various mouse organs, offering insights into tissue-specific protein compositions (McCabe et al., 2023).
  • Analysis of extracellular metabolome by HS-SPME/GC-MS: Optimization and application in a pilot study to evaluate galactosamine-induced hepatotoxicity.: Hydroxylamine hydrochloride was employed in HS-SPME/GC-MS to optimize the analysis of extracellular metabolites, crucial for assessing hepatotoxic effects (Araújo et al., 2018).
  • Improved production and processing of ⁸⁹Zr using a solution target.: This research enhanced the production process of zirconium-89 with hydroxylamine hydrochloride, improving efficiency and yield for medical imaging applications (Pandey et al., 2016).
  • Evaluation of the physicochemical properties and the biocompatibility of polyethylene glycol-conjugated gold nanoparticles: A formulation strategy for siRNA delivery.: The study used hydroxylamine hydrochloride to modify gold nanoparticles, improving their biocompatibility and effectiveness in siRNA delivery systems (Rahme et al., 2015).
  • Preparation and photocatalytic performance of Fe (III)-amidoximated PAN fiber complex for oxidative degradation of azo dye under visible light irradiation.: Hydroxylamine hydrochloride was used in the synthesis of Fe(III)-amidoximated PAN fibers, enhancing their photocatalytic degradation properties for environmental applications (Dong et al., 2010).
生物化学的/生理学的作用
MAOインヒビター、血小板凝集を阻害。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
spleen
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドロキシルアミン塩類
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
55460-6X500G:4548173270111
55460-500G:4548173169453
55460-1KG:4548173169446
55460-BULK:
55460-VAR:
55460-6X1KG:4548173270104
55460-100G:4548173169439
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
One-step Beckmann rearrangement from carbonyl compounds and hydroxylamine hydrochloride in Al2O3/CH3SO3H (AMA) as a new reagent.
Sharghi H and Sarvari MH.
J. Chem. Res. (M), 2001(10), 446-449 (2001)
Selective dissolution of manganese oxides from soils and sediments with acidified hydroxylamine hydrochloride.
Chao TT.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 36(5), 764-768 (1972)
Magnesia-supported hydroxylamine hydrochloride in the presence of sodium carbonate as an efficient reagent for the synthesis of 1, 2, 4-oxadiazoles from nitriles.
Kaboudin B and Saadati F.
Tetrahedron Letters, 48(16), 2829-2832 (2007)
Transamidation of primary amides with amines using hydroxylamine hydrochloride as an inorganic catalyst.
C Liana Allen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(6), 1383-1386 (2012-01-04)
Satu Hänninen et al.
Bio-protocol, 7(9), e2268-e2268 (2017-05-05)
Glycerophospholipids consist of a glycerophosphate backbone to which are esterified two acyl chains and a polar head group. The head group (e.g., choline, ethanolamine, serine or inositol) defines the glycerophospholipid class, while the acyl chains together with the head group
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf