Merck
429325
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン
ReagentPlus®, 99%
別名:
テトラリン溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12
CAS番号:
分子量:
132.20
Beilstein:
1446407
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
207 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
4.55 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.18 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
723 °F
expl. lim.
0.8 %, 100 °F
5 %, 150 °F
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI Key
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン(テトラリン)は、二環性炭化水素であり[1]、石油およびコールタールの成分です。石炭液化や、ペンキやワックスにおいてテレピンの代替物として使用されます[2]Corynebacterium(コリネバクテリウム)属菌株C125[2]および熱分解によるテトラリンの分解が報告されています[3]。ある研究から、活性炭担持モリブデン炭化物の存在下でのナフタレンからテトラリンへの変換が報告されています[4]。白金担持活性炭の存在下でのマイクロ波加熱によるテトラリンの脱水素が調べられています。[5]
アプリケーション
1,2,3,4-テトラヒドロナフタレンは、フラーレンの合成において原材料として使用される可能性があります。[6]
その他情報
保管中に黒ずむことがあります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
429325-VAR:
429325-4L:
429325-BULK:
429325-1L:
429325-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hydrogen production from tetralin over microwave-accelerated Pt-supported activated carbon.
Suttisawat Y, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 35(12), 6179-6183 (2010)
Experimental and kinetic modeling study of tetralin pyrolysis at low pressure.
Li Y, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 34(1), 1739-1748 (2013)
Fullerene production in sooting flames from 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene.
Alford JM, et al.
Carbon, 46(12), 1623-1625 (2008)
Activated carbon supported molybdenum carbides as cheap and highly efficient catalyst in the selective hydrogenation of naphthalene to tetralin.
Pang M, et al.
Green Chemistry, 14(5), 1272-1276 (2012)
J Sikkema et al.
Applied and environmental microbiology, 59(2), 567-572 (1993-02-01)
Corynebacterium sp. strain C125, originally isolated on o-xylene, was selected for its ability to grow on tetralin (1,2,3,4-tetrahydronaphthalene) as the sole source of carbon and energy. The catabolism of tetralin in Corynebacterium sp. strain C125 was shown to proceed via