Merck
50342
Sigma-Aldrich
Biphenyl sodium complex solution
technical, 0.5-1.5 M in diethylene glycol diethyl ether
別名:
Sodium biphenyl complex
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H5 · Na
CAS番号:
分子量:
177.20
Beilstein:
3989646
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
シェルフライフ
limited shelf life
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
0.5-1.5 M in diethylene glycol diethyl ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
InChI Key
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Biphenyl sodium complex is generally used as a difunctional anionic initiator to synthesize block copolymers and also as a reagent to detect the organic halogen.
物理的形状
may contain solid
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
Does not sustain combustion.
引火点(℃)
Does not sustain combustion.
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50342-VAR-F:
50342-20X15ML-F:
50342-BULK-F:
50342-15ML-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solution properties of block copolymers of styrene and methyl methacrylate. Part I. The preparation, isolation, and purification of the block copolymers.
Urwin JR and Stearne JM
Macromolecular Chemistry and Physics, 78(1), 194-203 (1964)
Determination of organic halogen with sodium biphenyl reagent.
Liggett LM.
Analytical Chemistry, 26(4), 748-750 (1954)