Merck
345695
Sigma-Aldrich
塩化チタン(IV) 溶液
1.0 M in toluene
別名:
四塩化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiCl4
CAS番号:
分子量:
189.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
濃度
0.95-1.10 M NaOH (titration)
1.0 M in toluene
密度
0.964 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化チタン(IV)は、アリルアルデヒドとメチルビニルケトンとのベイリス・ヒルマン反応に関与します。[1]
アプリケーション
TiCl4は、ナノサイズの二酸化チタンの合成の前駆体として使用できます。[2]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
345695-100ML:4548173138312
345695-4X100ML:
345695-VAR:
345695-BULK:
345695-800ML:4548173138329
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Titanium(IV) chloride and the amine-promoted baylis-hillman reaction
Shi et al.
Organic letters, 2(23), 3755-3755 (2000-11-14)
Precipitation of nanosized titanium dioxide from aqueous titanium (IV) chloride solutions by neutralization with MgO.
Li Y and Demopoulos GP.
Hydrometallurgy, 90(1), 26-33 (2008)
Yang Chen et al.
ChemSusChem, 4(10), 1498-1503 (2011-09-29)
Mesoporous TiO₂ beads with diameters of 320±50, 550±50, and 830±40 nm, comprising interconnected and densely packed TiO₂ nanocrystals, were used as working electrodes for dye-sensitized solar cells (DSCs). These electrodes possess high surface areas and superior light-scattering properties, which are ideal
Bratindranath Mukherjee et al.
Nanoscale, 5(1), 269-274 (2012-11-20)
The surface treatment of an anodized TiO(2) nanotube (T_NT) is very desirable for enhancing its photoelectrochemical properties and often is a prerequisite to deposition of any overlying layer for photoactivity efficiency improvement. This study provides a comparative analysis of the
Kazuhiko Akiyama et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(23), 9762-9767 (2012-05-18)
Rapid and efficient separation/purification of pure metallofullerenes M(x)@C(n) (M = metal; x = 1, 2; n > 70) and carbide metallofullerenes of the type M(y)C(2)@C(n-2) (y = 2, 3, 4; n - 2 > 68) has been reported. The present