Merck
33209
Sigma-Aldrich
酢酸
glacial, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.07 (vs air)
アッセイ
≥99.8%
形状
liquid
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
不純物
≤0.0002% acetaldehyde
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
≤0.01% acetic anhydride (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
転移温度
freezing point ≥16.3 °C
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.02 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
適合性
passes test for indifference to chromic acid
保管温度
room temp
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酢酸は有機カルボン酸です。酢酸は刺激臭のある吸湿性の液体です。その無水型は一般に氷酢酸と呼ばれます。また、溶液相と気相で水素結合により結合した二量体を形成します。酢酸は自然界では弱酸性です。
アプリケーション
過塩素酸滴定用の溶媒として
酢酸は電子移動解離(ETD)タンデム質量分析法(MS/MS)による合成ペプチドの分析に使用されています。酢酸はペルヒドロール(30%の過酸化水素)との反応による過酢酸(殺菌薬)の調製に使用される場合があります。
包装
PEボトル中;ガラス瓶も使用可能(末尾が*-GLの材料番号)
その他情報
カタログ番号33209-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル33209-2.5Lをご注文ください。
カタログ番号33209-4X2.5L-Mは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル33209-2.5L-Mをご注文ください。
カタログ番号33209-6X1L-Mは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル33209-1L-Mをご注文ください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33209-500KG-D:
33209-2.5L-GL:
33209S-6X1L:
33209-2.5L:
33209E-6X1L-GL:
33209-4X2.5L:
33209-1L:
33209S-1L:
33209-500KG:
33209-4X2.5L-GL:
33209-72X2.5L:
33209-VAR:
33209-6X500ML:
33209-144X2.5L:
33209-30KG:
33209-500ML:
33209-144X2.5L-D:
33209E-1L-GL:
33209S-4X2.5L:
33209-200L:
33209-60KG:
33209-5L:
33209-6X1L-GL:
33209-BULK:
33209-1L-GL:
33209S-2.5L:
33209-6X1L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
氷酢酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
氷酢酸
酢酸 natural, ≥99.5%, FG
Sigma-Aldrich
W200603
酢酸
酢酸 for HPLC LiChropur™
Supelco
5.43808
酢酸
塩酸 puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10
Sigma-Aldrich
30721
塩酸
Qini Gan et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 70(4), 1025-1040 (2019-07-16)
Recent studies demonstrate that peripheral amylin treatment reduces pathology in mouse models of Alzheimer's disease (AD). However, soluble and aggregated amylin are distinct species; while amylin is a physiological neuropeptide, amylin aggregation is a pathological factor for diabetes. We thus
John E P Syka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(26), 9528-9533 (2004-06-24)
Peptide sequence analysis using a combination of gas-phase ion/ion chemistry and tandem mass spectrometry (MS/MS) is demonstrated. Singly charged anthracene anions transfer an electron to multiply protonated peptides in a radio frequency quadrupole linear ion trap (QLT) and induce fragmentation
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 5-5 (1994)
Katharine Trenholme et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 3666-3678 (2014-04-16)
Therapies to prevent transmission of malaria parasites to the mosquito vector are a vital part of the global malaria elimination agenda. Primaquine is currently the only drug with such activity; however, its use is limited by side effects. The development
Isabelle Brunet et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3230-3240 (2014-06-18)
Autonomic sympathetic nerves innervate peripheral resistance arteries, thereby regulating vascular tone and controlling blood supply to organs. Despite the fundamental importance of blood flow control, how sympathetic arterial innervation develops remains largely unknown. Here, we identified the axon guidance cue
資料
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.