グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (complexometric)
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.005% ammonium (NH4)
≤0.01% in water insoluble matters (10% solution)
≤0.15% Mg and alkali salts
≤5 ppm heavy metals (by ICP-OES)
損失
≤0.1% loss on drying, 105 °C (4h)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 5%)
mp
570 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ba: ≤100 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
SMILES記法
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI Key
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31633-5KG:
31633-250G:
31633-50KG-H:
31633-6X1KG:
31633-1KG:
31633-BULK:
31633-VAR:
31633-6X250G:
31633-4X5KG:
31633-1.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ