Merck
255823
Sigma-Aldrich
炭酸リチウム
Lithium carbonate
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
カルボリチウム, 炭酸リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,520
500 G
¥19,400
1 KG
¥50,100
¥7,520
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,520
500 G
¥19,400
1 KG
¥50,100
About This Item
化学式:
Li2CO3
CAS番号:
分子量:
73.89
Beilstein:
3999191
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥7,520
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
不純物
≤0.01% insol. dil. HCl
≤0.2% S compounds
pH
9-11 (1 g/L)
mp
618 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
NH4+: ≤5 ppm
Na: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
炭酸リチウムは以下の用途で使用されます:
  • ジルコニアと炭酸カリウムの混合物を高温で加熱することによる単斜相ジルコン酸リチウムの合成。
  • 籾殻との単純な固相反応により固体塩基触媒[Li4SiO4]を合成するためのリチウム前駆体として。Li4SiO4はバイオディーゼルの製造に使用されます。
  • 硫酸リチウムを電解質として使用する膜電解プロセスによる高純度の水酸化リチウム一水和物の合成。
炭酸リチウムは無機化合物であり、リチウムイオン電池材料を含むいくつかのリチウム化合物の合成の前駆体となります。ガラスやセラミック産業でも使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
255823-500G:
255823-100G:
255823-5G:
255823-BULK:
255823-6X500G:
255823-10KG:
255823-1KG:
255823-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Towards homonuclear J solid-state NMR correlation experiments for half-integer quadrupolar nuclei: experimental and simulated 11B MAS spin-echo dephasing and calculated 2JBB coupling constants for lithium diborate.
Barrow NS, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 13(13), 5778-5789 (2011)
Vanadium modified LiFePO4 cathode for Li-ion batteries.
Hong J, et al
Electrochemical and Solid-State Letters, 12(2), A33-A38 (2009)
Xiaoyue Tan et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 17(12), 3382-3393 (2006-11-04)
Deficiency in vitamin D and its active metabolites is a pathologic feature of chronic kidney diseases. Despite that tubular epithelial cells are the major sites of active vitamin D synthesis, little is known about the role of vitamin D in
Hart WA, et al.
The Chemistry of Lithium, Sodium, Potassium, Rubidium, Cesium and Francium, 355-355 (1973)
Tom Bschor et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 33(1), 38-44 (2013-01-02)
Studies of the 1970s and 1980s showed lithium monotherapy to be an effective treatment of acute unipolar major depressive disorder (MDD) and hence as a potential alternative to monoaminergic antidepressants.The objective was to conduct the first comparison of a lithium
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. University of Alberta, Canada
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    Lithium Carbonate
    Great product and fast delivery. Have used this product for years and never had issues
    Googleで翻訳する