Merck
24201
Sigma-Aldrich
アセトン
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, ≥99% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
eCl@ss:
39021201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.02
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
expl. lim.
13.2 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
acidity or alkalinity, complies
reducing matter, complies
related subst., complies (GC)
residual solvents, complies
water-insoluble matter, complies
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0002% benzene (GC)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.05% 2-propanol (GC)
≤0.05% methanol (GC)
≤0.3% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.790-0.792 g/mL at 20 °C
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24201-155KG-R:4548173232980
24201S-900L-R:
24201-1400KG-R-D:
24201-160KG-R-D:
24201-200L-R-D:
24201-10L-R:4548173232959
24201S-745KG-R:4548173233178
24201-25L-R:4548173233079
24201-7L-R:4548173233154
24201-6X1L-R:4548173233147
24201-160KG-R:4548173232997
24201N-72X5L-R:
24201-2.5L-R:4548173233048
24201-200L-R:
24201-288X1L-R:4548173251585
24201-288X1L-R-D:
24201-VAR-R-D:
24201S-200L-RC-R:
24201-45L-R-D:
24201S-10L-R-RC:
24201-4X2.5L-GL-R:4548173233093
24201-5L-R:4548173233130
24201P-4X2.5L-R-D:
24201-195L-R-D:
24201-72X5L-R:4548173251592
24201P-4X2.5L-R:4548173233161
24201-1L-R:4548173342658
24201-BULK-R:
24201-144X2.5L-R-D:
24201-4X5L-R:4548173233116
24201-2.5L-GL-R:4548173233031
24201-20KG-R:4548173233062
24201B-500L-R:
24201-195L-R:4548173233017
24201-18L-R:4548173233000
24201-144X2.5L-R:4548173232973
24201S-5L-RC:
24201P-2.5L:
24201-1400KG-R:4548173232966
24201-VAR-R:
24201-4X2.5L-R:4548173233109
24201-PZ:
24201-45L-R:4548173233086
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Location of the shear plane in the electric double layer in an organic medium.
Siffert B, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 163(2), 327-333 (1992)
A simplified spectrophotometric determination of ester groups in lipids.
F SNYDER et al.
Biochimica et biophysica acta, 34, 244-245 (1959-07-01)
Aldol condensation of acetone over layered double hydroxides of the meixnerite type.
Tichit D, et al.
Applied Clay Science, 13(5), 401-415 (1998)
Base catalysis for the synthesis of α,β-unsaturated ketones from the vapor-phase aldol condensation of acetone.
Di Cosimo JI, et al.
Applied Catalysis A: General, 137(1), 149-166 (1996)
An investigation on photocatalytic activities of mixed TiO2-rare earth oxides for the oxidation of acetone in air.
Lin J and Jimmy CY.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 116(1), 63-67 (1998)