Merck
238961
Sigma-Aldrich
硫酸カルシウム
with indicator, 4 mesh
別名:
石膏
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaSO4
CAS番号:
分子量:
136.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
品質水準
フォーム
chunks
粒径
4 mesh
SMILES記法
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Drierite can be used as a desiccant in the isothiocyanate color test studies.
法的情報
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238961-BULK:
238961-2.3KG-PW:
238961-12X454G:
238961-12X454G-PW:
238961-454G:4548173313528
238961-VAR:
238961-2.3KG:4548173313511
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF LOWER ALCOHOLS IN BIOLOGIC SAMPLES.
H LYONS et al.
Clinical chemistry, 10, 429-432 (1964-05-01)
Joshua A Weinstein et al.
Cell, 178(1), 229-241 (2019-06-25)
Analyzing the spatial organization of molecules in cells and tissues is a cornerstone of biological research and clinical practice. However, despite enormous progress in molecular profiling of cellular constituents, spatially mapping them remains a disjointed and specialized machinery-intensive process, relying