Merck
238910
Sigma-Aldrich
硫酸カルシウム
without indicator, 4 mesh
別名:
石膏
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
454 G
¥5,280
2.3 KG
¥16,500
¥5,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
454 G
¥5,280
2.3 KG
¥16,500
About This Item
化学式:
CaSO4
CAS番号:
分子量:
136.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
¥5,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
chunks
テクニック
ion chromatography: suitable
粒径
4 mesh
SMILES記法
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238910-454G:
238910-VAR:
238910-BULK:
238910-2.3KG-PW:
238910-11.3KG-PW:
238910-12X454G-PW:
238910-12X454G:
238910-2.3KG:
238910-11.3KG:
238910-454G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF LOWER ALCOHOLS IN BIOLOGIC SAMPLES.
H LYONS et al.
Clinical chemistry, 10, 429-432 (1964-05-01)
Respirometry: anhydrous drierite equilibrates with carbon dioxide and increases washout times.
White CR, et al.
Physiological and Biochemical Zoology : Pbz, 79(5), 977-988 (2006)