Merck
1612605
USP
硝酸銀
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AgNO3
CAS番号:
分子量:
169.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
certified by the USP
蒸気密度
5.8 (vs air)
フォーム
solid
メーカー/製品名
USP
mp
212 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Silver Nitrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1612605-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)