Merck
200093
Sigma-Aldrich
硫酸水銀(II)
ACS reagent, ≥98.0%
別名:
硫酸第二水銀
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HgSO4
CAS番号:
分子量:
296.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
ACS reagent
アッセイ
≥98.0%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: mercury
還元残渣
≤0.02%
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.005%
Hg+: ≤0.15%
SMILES記法
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
200093-VAR:
200093-6X500G:4548173250434
200093-5G:4548173250410
200093-BULK:
200093-6X100G:4548173250427
200093-500G:4548173113470
200093-100G:4548173113463
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thermal analysis of mercury (I) sulfate and mercury (II) sulfate.
Tariq SA and Hill JO.
J. Therm. Anal., 21(2), 277-281 (1981)
Direct oxidation of methane to methanol by mercuric sulfate catalyst.
Gang X, et al.
J. Catal., 196(2), 287-292 (2000)
Catalysis by mercuric ion of reactions of glycals with water.
Gonzalez F, et al.
Carbohydrate Research, 42(2), 267-274 (1975)
A P de Souza et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 16(2), 103-108 (2001-02-24)
The interaction between metal ions and the oral environment is a major subject matter in dental research. Matrix metalloproteinases (MMPs) have been implicated in several pathologic oral processes such as periodontal tissue destruction, root caries, tumour invasion and temporomandibular joint
Paul I Dargan et al.
Critical care (London, England), 7(3), R1-R6 (2003-06-10)
Inorganic mercury poisoning is uncommon, but when it occurs it can result in severe, life-threatening features and acute renal failure. Previous reports on the use of extracorporeal procedures such as haemodialysis and haemoperfusion have shown no significant removal of mercury.