Merck
185191
Sigma-Aldrich
酢酸鉛(IV)
reagent grade, 95%
別名:
Pb(acac)4, 四酢酸鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pb(CH3CO2)4
CAS番号:
分子量:
443.38
Beilstein:
3595640
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38140424
PubChem Substance ID:
アッセイ:
95%
グレード:
reagent grade
フォーム:
crystalline powder
powder, crystals or chunks
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
crystalline powder
powder, crystals or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lead
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O[Pb](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Pb/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
InChI Key
JEHCHYAKAXDFKV-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸鉛(IV)は無機鉛塩です。ケトンのα-アセトキシル化およびカルボン酸の酸化的脱炭酸で使用されています。[1] ハロゲン塩イオン(特に塩化物)とともに、塩化アルキルを生成する酸の脱炭酸に関与します。[2] 2-(トリメチルシロキシ)フランとの反応により、相当するα,β-不飽和γ-アセトキシ-γ-ラクトンを生成します。[3]
アプリケーション
ジフルオロジヨードメタンをアルケン及びアルキンに円滑に付加します。
酢酸鉛(IV)(LTA)は、以下の化合物を酸化する酸化試薬として使用できる可能性があります:[1]
  • 不飽和および芳香族炭化水素
  • 一価および飽和アルコール
  • 窒素含有化合物
以下の変換に使用できる可能性があります:[1]
  • 芳香族第一アミンから対称アゾ化合物へ
  • 脂肪族第一アミンからアルキルシアニドへ
  • 一級アミドからカルバミン酸へ
  • ヒドラゾンからアゾアセテートへ
  • 2-(トリメチルシロキシ)フランからα,β-不飽和γ-アセトキシ-γ-ラクトンへ[3]
  • アリルエチルケトンからアルキル2-アリルプロパン酸へ[4]
  • アセトフェノンからメチルアリルプロパン酸へ[5]
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185191-25G:4548173111131
185191-BULK:
185191-VAR:
185191-100G:4548173111124
185191-500G:4548173111148
185191-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Facile synthesis of alkyl 2-arylpropanoates from aryl ethyl ketones using lead (IV) acetate.
Fujii K, et al.
Synthesis, 1982(06), 456-457 (1982)
The reaction of 2-(trialkylsiloxy) furans with lead (IV) acetate. The synthesis of dl-pyrenophorin.
Asaoka M, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 53(4), 1061-1064 (1980)
Lead (IV) Acetate.
Mihailovic ML, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2005)
A new method for Halodecarboxylation of Acids using Lead (IV) acetate.
Kochi JK.
Journal of the American Chemical Society, 87(11), 2500-2502 (1965)
One-Step Synthesis of Methyl Arylacetates from Acetophenones Using Lead (IV) Acetate.
Myrboh B, et al.
Synthesis, 1981(02), 126-127 (1981)