Merck
16211
Sigma-Aldrich
テトラクロロエチレン
≥99.5%
別名:
PCE, パークロロエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥9,520
¥9,520
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥9,520
About This Item
化学式:
CCl2=CCl2
CAS番号:
分子量:
165.83
Beilstein:
1361721
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ:
≥99.5%
テクニック:
NMR: suitable
bp:
121 °C (lit.)
蒸気圧:
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
¥9,520
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
蒸気密度
5.83 (vs air)
品質水準
蒸気圧
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
含みます
stabilizer
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
密度
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChI Key
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tetrachloroethylene is a chlorinated ethene derivative mainly found in the contaminated groundwater[1] due to its extensive use as a dry cleaning solvent.[2] Its sorption and reduction kinetics with zero-valent iron has been determined in a closed, anaerobic batch system.[3]
Tetrachloroethylene, a chlorinated ethylene, is a common industrial solvent. It is also one of the major contaminant found in groundwater supplies.[4]
アプリケーション
TCE may be used as a metal cleaning or degreasing agent.[5]
Tetrachloroethylene (TCE) was employed as solvent to investigate the NMR spectra of end functionalized cyclopentadienyl poly(ethylene) (PE-Cp).[6]
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16211-VAR:
16211-20L:
16211-BULK:
16211-6X1L:
16211-45L:
16211-300KG:
16211-2.5L:
16211-4X2.5L:
16211-800KG:
16211-4L:
16211-10L:
16211-45KG:
16211-1L:4548173909998
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Use of exhaled air as an improved biomonitoring method to assess perchloroethylene short-term exposure.
Dias CM, et al.
Environmental Research, 156, 108-112 (2017)
Synthesis of Cyclopentadienyl Capped Polyethylene and Subsequent Block Copolymer Formation Via Hetero Diels-Alder (HDA) Chemistry.
Espinosa E, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 32(18), 1447-1453 (2011)
Dechlorination of tetrachloroethylene by palladized iron in the presence of humic acid.
Doong RA and Lai TJ.
Water Research, 39(11), 2309-2318 (2005)
Source apportionment of groundwater pollution in a city's eastern part using multivariate statistical techniques.
Jiang P, et al.
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science., 59(1) (2017)
Sorption of trichloroethylene and tetrachloroethylene in a batch reactive metallic iron-water system.
D R Burris et al.
Environmental science & technology, 29(11), 2850-2855 (1995-11-01)