蒸気密度
5.83 (vs air)
蒸気圧
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
精製方法
glass distillation
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.050% water
蒸発残留物質
<0.0005%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
密度
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 290 nm Amax: 1.00
λ: 295 nm Amax: 0.30
λ: 300 nm Amax: ≤0.20
λ: 305 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 400 nm Amax: 0.03
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChI Key
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Dispersive liquid-liquid microextraction as a novel enrichment approach for compound-specific carbon isotope analysis of chlorinated phenols.: This study introduces a novel microextraction technique involving tetrachloroethylene, enhancing the sensitivity and specificity of carbon isotope analysis in complex environmental samples (Martin et al., 2024).
- Photo-on-Demand In Situ One-Pot Synthesis of Carbonate Esters from Tetrachloroethylene.: This research presents a novel photochemical method for synthesizing carbonate esters from tetrachloroethylene, demonstrating its potential in synthetic organic chemistry and industrial applications (Higashimura et al., 2024).
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270393-2L:4548173224695
270393-VAR:
270393-BULK:
270393-6X500ML:
270393-500ML:
270393-100ML:4548173224664
270393-1L:4548173224671
270393-10L:
270393-6X800ML:
試験成績書(COA)