Merck
139386
Sigma-Aldrich
ヘキサン
Hexane
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
≥99%, suitable for GC/MS, suitable for EPA 1613, ReagentPlus®
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥8,710
500 ML
¥9,660
6 X 500 ML
¥70,100
¥8,710
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥8,710
500 ML
¥9,660
6 X 500 ML
¥70,100
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
bp:
69 °C (lit.)
¥8,710
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ヘキサン, ReagentPlus®, ≥99%
認証
suitable for EPA 1613
品質水準
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
テクニック
GC/MS: suitable
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサンは、ヘキサン、イソヘキサン、3-メチルペンタン、ネオヘキサン、2,3-ジメチルブタンの5つの構造異性体があるアルカンです。石油から蒸留により得ることができます。また酪酸カリウム溶液の電気分解でも生成することができます。溶解や油脂の分離に広く用いられる有機溶媒です。[1]
アプリケーション
ヘキサンは以下の研究に使用することができます:
  • ポリ-(ジメチルシロキサン)-g-ポリ(メタクリル酸メチル)のグラフト共重合体鎖の合成。[2]
  • 様々な起源のエッセンシャルオイルのGC/MS(ガスクロマトグラフィー/質量分析)による特性解析。[3]
  • クロマトグラフィー試験におけるサンプル及び標準品を調製する溶媒として[4]
ヘキサンは順相高速液体クロマトグラフィーを用いたルブレン検出において溶媒として使用することができます。[5]アミノアルキルインドールタイプの合成カンナビノイドや血清中メタアナンダミドなどのアナライトを濃縮した後、液体クロマトグラフィーとタンデム質量分析の組合せを用いて分離する抽出溶媒としても使用することができます。[6]
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
139386-BULK:
139386-500ML:4548173105093
139386-VAR:
139386-2.5L:
139386-100ML:4548173105079
139386-2ML:4548173105086
139386-6X500ML:4548173105109
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ヘキサン for analysis EMSURE® ACS
Supelco
1.04367
ヘキサン
ヘキサン for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04374
ヘキサン
ヘキサン for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00795
ヘキサン
ヘキサン HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
675393
ヘキサン
Occurrence, mechanisms and analytical applications of electrogenerated chemiluminescence. A review
Knight.WA and Greenway.MG et al.
Analyst, 119(5), 879- 890 (1994)
Development and validation of a liquid chromatography?tandem mass spectrometry method for the quantitation of synthetic cannabinoids of the aminoalkylindole type and methanandamide in serum and its application to forensic samples
Dresen S, et al.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 46(2), 163-171 (2011)
G Di Nicola et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 120-126 (2008-03-18)
Biodiesel (a mixture of fatty acid esters) is normally analyzed using gas chromatography/flame ionization detection, as specified by the ASTM D6584 and EN14105 standards. This paper proposes a binary gradient method for analyzing biodiesel mixtures using non-aqueous reverse phase HPLC
Comparative evaluation of 11 essential oils of different origin as functional antioxidants, antiradicals and antimicrobials in foods.
Sacchetti G, et al.
Food Chemistry, 91(4), 621-632 (2005)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Does this product meet the below spec? trace benzene <0.05 mg/kg it's quite important for our purchase plan
    1 回答
    1. This product is not tested for trace benzene. Please see the specification sheet for this product which lists the tests performed on the product: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/427/859/139386-BULK_______SIGALD_____.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    Up to spec, high quality
    The n-Hexane met all specs and enabled reproducible tech transfer for analytical methods.
    Googleで翻訳する