Merck
13568
Sigma-Aldrich
炭酸ナトリウム 一水和物
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥13,100
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥13,100
About This Item
化学式:
Na2CO3 · H2O
CAS番号:
分子量:
124.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
puriss.
アッセイ
99.5-100.5% (ex dried subst.)
フォーム
powder or crystals
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500
不純物
alkali hydroxides and-bicarbonates, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
損失
12-15% loss on drying, 300 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13568-50KG-R:
13568-1KG-R:
13568-BULK-H:
13568-25KG-H:
13568-6X1KG-R:
13568-VAR-R:
13568-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The quantitative monitoring of mechanochemical reaction between solid L-tartaric acid and sodium carbonate monohydrate by terahertz spectroscopy.
Liu X, et al.
Journal of Physics and Chemistry of Solids, 72(11), 1245-1250 (2011)
Dehydration of sodium carbonate monohydrate with indirect microwave heating.
Seyrankaya A and Ozalp B.
Thermochimica Acta, 448(1), 31-36 (2006)
Azadeh Nilghaz et al.
Lab on a chip, 12(1), 209-218 (2011-11-18)
This paper describes the fabrication of microfluidic cloth-based analytical devices (μCADs) using a simple wax patterning method on cotton cloth for performing colorimetric bioassays. Commercial cotton cloth fabric is proposed as a new inexpensive, lightweight, and flexible platform for fabricating
Dries Vandamme et al.
Bioresource technology, 105, 114-119 (2011-12-21)
Microalgae hold great potential as a feedstock for biofuels or bulk protein or treatment of wastewater or flue gas. Realising these applications will require the development of a cost-efficient harvesting technology. Here, we explore the potential of flocculation induced by
Yali Zhang et al.
Journal of hazardous materials, 213-214, 167-174 (2012-02-16)
Cyanide tailing is a kind of solid waste produced in the process of gold extraction from gold ore. In this paper, recovery of iron from cyanide tailings was studied with reduction roasting-water leaching process followed by magnetic separation. After analysis